Documentos
GF35283023
Niobium
foil, thickness 0.025 mm, 6 mm diameter, purity 99.9%
Sinônimo(s):
NB000301, Columbium
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Nb
Número CAS:
Peso molecular:
92.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141730
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.9%
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 352-830-23
resistividade
13-16 μΩ-cm, 20°C
Diâmetro
6 mm
espessura
0.025 mm
diâmetro
6 mm
pb
4742 °C (lit.)
pf
2468 °C (lit.)
densidade
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Nb]
InChI
1S/Nb
chave InChI
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N