GF35096553
Platinum
tube, 100mm, outside diameter 0.29mm, inside diameter 0.07mm, wall thickness 0.11mm, as drawn, 99.95%
Sinônimo(s):
Platinum, PT007050
About This Item
Ensaio
99.95%
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 350-965-53
resistividade
10.6 μΩ-cm, 20°C
C × espessura da parede
100 mm × 0.11 mm
D.E. × D.I.
0.29 mm × 0.07 mm
p.e.
3827 °C (lit.)
pf
1772 °C (lit.)
densidade
21.45 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
chave InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)