Documentos Principais
GF34995695
Cupric oxide
powder, max. particle size 75 micron, weight 100 g
Sinônimo(s):
CU506020
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.631,00
R$ 3.631,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.631,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
R$ 3.631,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 349-956-95
peso
100 g
tamanho máximo de partícula
75 μm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)