Documentos Principais
GF34986864
Inconel® 625 - corrosion resistant alloy, Ni61Cr22Mo9Fe5
sheet, 200 x 200mm, 1.0mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
NI043025
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.756,00
R$ 3.756,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.756,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
R$ 3.756,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 349-868-64
tamanho × espessura
200x200 mm × 1.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)