Documentos
GF34921100
Polyethylene - Low Density
(LDPE), tube, outside diameter 12.7mm, L 20 m, wall thickness 1.6 mm
Sinônimo(s):
ET317690
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
forma
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 349-211-00
Comprimento
20 m
espessura da parede
1.6 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3