Documentos Principais
GF34904909
Aluminum-manganese alloy, Al98Mn2
20g lump, 10mm max. lump size
Sinônimo(s):
AJ186100
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.648,00
R$ 4.648,00
Previsão de entrega em08 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.648,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
R$ 4.648,00
Previsão de entrega em08 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
lumps
fabricante/nome comercial
Goodfellow 349-049-09
peso
20 g
tamanho máximo do grumo
10 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)