Documentos Principais
GF34668478
Platinum/Iridium
wire, Pt 70%/Ir 30%, 0.05 mm diameter, length 0.5 m, temper as drawn
Sinônimo(s):
PT055121
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.430,00
R$ 3.430,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.430,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 3.430,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 346-684-78
Comprimento
0.5 m
diâmetro
0.05 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)