Documentos Principais
GF34378296
Stainless steel - AISI 303 alloy, FeCr18Ni9MnSi
200mm rod, 12mm diameter
Sinônimo(s):
FA117910
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 343-782-96
C × diâmetro
200 mm × 12 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)