Documentos Principais
GF34358306
Platinum-rhodium alloy, Pt87Rh13
2m wire, 0.125mm diameter, annealed
Sinônimo(s):
PT035200
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 7.583,00
R$ 7.583,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 7.583,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 7.583,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 343-583-06
C × diâmetro
2 m × 0.125 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)