GF34294002
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 300 x 300mm, 0.914mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
FE220340
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formulário
foil (annealed)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 342-940-02
tamanho × espessura
300 mm × 300 mm × 0.914 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)