Documentos Principais
GF34226771
Brass alloy, Cu63Zn37
1000mm tube, 2.2mm outside diameter, 0.57mm wall thickness, 1.06mm inside diameter, as drawn
Sinônimo(s):
CU027280
About This Item
Código UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 342-267-71
C × espessura da parede
1000 mm × 0.57 mm
D.E. × D.I.
2.2 mm × 1.06 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)