Documentos Principais
GF33949604
Arsenic
lump, 20 mm max. lump size, weight 25 g, high purity 99.9999%
Sinônimo(s):
AS006105
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.361,00
R$ 4.361,00
Previsão de entrega em15 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.361,00
About This Item
Código UNSPSC:
12141906
NACRES:
NA.23
R$ 4.361,00
Previsão de entrega em15 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99.9999%
Formulário
lumps
fabricante/nome comercial
Goodfellow 339-496-04
peso
25 g
tamanho máximo do grumo
20 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Órgãos-alvo
Respiratory organs,Cardio-vascular system,Gastro-intestinal system,Central nervous system,Nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)