Documentos Principais
GF33922605
Polymethylpentene
TPX®, film, thickness 0.05 mm, size 300 × 300 mm, natural
Sinônimo(s):
ME311050
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
forma
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 339-226-05
tamanho
300 × 300 mm
espessura
0.05 mm
cor
natural
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)