Documentos Principais
GF33513814
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 5m coil, 0.008mm thickness, hard
Sinônimo(s):
CU020205
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 34.220,00
R$ 34.220,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 34.220,00
About This Item
Código UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
R$ 34.220,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 335-138-14
tamanho × espessura
5 m × 0.008 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)