GF33394675
Copper
wire reel, 1m, diameter 0.75mm, as drawn, 99.98+%
Sinônimo(s):
Copper, CU005286
About This Item
Ensaio
99.98%
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 333-946-75
resistividade
1.673 μΩ-cm, 20°C
C × diâmetro
1 m × 0.75 mm
p.e.
2567 °C (lit.)
pf
1083.4 °C (lit.)
densidade
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
chave InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)