Documentos
GF33092120
Hafnium
foil, 4mm disks, thickness 0.006mm, 97%
Sinônimo(s):
Hafnium, HF000120
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Hf
Número CAS:
Peso molecular:
178.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141718
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
97%
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 330-921-20
resistividade
29.6 μΩ-cm, 0°C
diâmetro × espessura
4 mm × 0.006 mm
pb
4602 °C (lit.)
pf
2227 °C (lit.)
densidade
13.3 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Hf]
InChI
1S/Hf
chave InChI
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N