Documentos Principais
GF32441363
Gold-iron alloy, Au99.93Fe0.07
0.1m insulated wire, 0.1mm conductor diameter, 0.01mm insulation thickness, ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
Sinônimo(s):
AU075840
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.802,00
R$ 2.802,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.802,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
R$ 2.802,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
descrição
ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
Formulário
wire (insulated)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 324-413-63
Comprimento
0.1 m
diâmetro do condutor
0.1 mm
espessura de isolamento
0.01 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)