Documentos Principais
GF32419177
Platinum-rhodium alloy, Pt70Rh30
2m wire, 0.25mm diameter, annealed
Sinônimo(s):
PT065120
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 23.536,00
R$ 23.536,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 23.536,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 23.536,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 324-191-77
C × diâmetro
2 m × 0.25 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)