GF32396395
Copper
foil, thickness 0.0025 mm, size 25 × 25 mm, purity 99.97%
Sinônimo(s):
CU000120
About This Item
Ensaio
99.97%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 323-963-95
resistividade
1.673 μΩ-cm, 20°C
tamanho
25 × 25 mm
espessura
0.0025 mm
p.e.
2567 °C (lit.)
pf
1083.4 °C (lit.)
densidade
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
chave InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)