Documentos
GF32316229
Gold
wire, 0.10 mm diameter, length 0.2 m, high purity 99.99%
Sinônimo(s):
AU005133
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Au
Número CAS:
Peso molecular:
196.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141717
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.99%
forma
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 323-162-29
resistividade
2.05 μΩ-cm, 0°C
Comprimento
0.2 m
diâmetro
0.10 mm
pb
2808 °C (lit.)
pf
1063 °C (lit.)
densidade
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
chave InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N