Documentos Principais
GF32271005
Polymethylpentene
TPX®, film, thickness 0.05 mm, L 1 m, natural
Sinônimo(s):
ME311051
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.393,00
R$ 1.393,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.393,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 1.393,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 322-710-05
Comprimento
1 m
espessura
0.05 mm
cor
natural
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)