Documentos Principais
GF32255276
Stainless steel - AISI 304l
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%, thickness 0.15 mm, length 2 m, coil width 12 mm
Sinônimo(s):
FA140231
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.475,00
R$ 2.475,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.475,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
R$ 2.475,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 322-552-76
Comprimento
2 m
largura da espiral
12 mm
espessura
0.15 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)