Documentos Principais
GF32001185
Polyimide
(PI), tube, outside diameter 0.18mm, L 1000 mm, wall thickness 0.02 mm
Sinônimo(s):
IM307013
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 320-011-85
Comprimento
1000 mm
espessura da parede
0.02 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)