Documentos Principais
GF31944416
Aluminum alloy 2011, Al93Cu5.3Fe0.7Si0.4Pb0.3B
rod, 1000mm x 6.35mm diameter
Sinônimo(s):
AD287910
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.600,00
R$ 2.600,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.600,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
R$ 2.600,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 319-444-16
C × diâmetro
1000 mm × 6.35 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)