Documentos
GF31426848
Molybdenum
Bolt, size m6 x 30 mm, length 25 pcs, head style hexagonal
Sinônimo(s):
MO00BO65
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Mo
Número CAS:
Peso molecular:
95.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
31161620
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
embalagem
pkg of 25
fabricante/nome comercial
Goodfellow 314-268-48
resistividade
5.0 μΩ-cm, 20°C
pb
4612 °C (lit.)
pf
2617 °C (lit.)
densidade
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Mo]
InChI
1S/Mo
chave InChI
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N