Documentos Principais
GF31194468
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
rod, 200mm x 25.4mm diameter, cold finished
Sinônimo(s):
CU047940
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 5.347,00
R$ 5.347,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 5.347,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 5.347,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 311-944-68
C × diâmetro
200 mm × 25.4 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)