Documentos Principais
GF30923681
Aluminum-magnesium alloy, Al95Mg5
200mm tube, 1.73mm outside diameter, 0.075mm wall thickness, 1.58mm inside diameter, as drawn
Sinônimo(s):
AL027110
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 309-236-81
C × espessura da parede
200 mm × 0.075 mm
D.E. × D.I.
1.73 mm × 1.58 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)