GF30794171
Aluminum
sphere, 50pcs, diameter 1.0mm, aluminum alloy 2017 precision sphere, grade 200, 95.2%
Sinônimo(s):
Aluminum, AL006810
About This Item
Ensaio
95.20%
Formulário
spheres
temperatura de autoignição
1400 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 307-941-71
resistividade
2.6548 μΩ-cm
diâmetro
1.0 mm
p.e.
2460 °C (lit.)
pf
660.37 °C (lit.)
densidade
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
chave InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)