Documentos Principais
GF30661657
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, 25 x 25mm, 0.0027mm thickness, not light tested (nlt)
Sinônimo(s):
NI030200
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
foil (not light tight (nlt))
fabricante/nome comercial
Goodfellow 306-616-57
tamanho × espessura
25 mm × 25 mm × 0.0027 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)