GF30349177
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 15mm disks, 0.38mm thickness, half hard
Sinônimo(s):
CU020375
About This Item
Código UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
Formulário
foil (disks - half hard)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 303-491-77
tamanho × espessura
15 mm × 0.38 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)