Documentos Principais
GF30294446
Platinum/Rhodium
wire, Pt 80%/Rh 20%, 0.5 mm diameter, length 0.1 m
Sinônimo(s):
PC115140
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 6.931,00
R$ 6.931,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 6.931,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 6.931,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 302-944-46
Comprimento
0.1 m
diâmetro
0.5 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)