Documentos
GF30238141
Zinc
rod, 19 mm diameter, length 200 mm, purity 99.9%
Sinônimo(s):
ZN007940
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Zn
Número CAS:
Peso molecular:
65.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141750
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
pressão de vapor
1 mmHg ( 487 °C)
Ensaio
99.9%
forma
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 302-381-41
resistividade
5.8 μΩ-cm, 20°C
Comprimento
200 mm
diâmetro
19 mm
pb
907 °C (lit.)
pf
420 °C (lit.)
densidade
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Zn]
InChI
1S/Zn
chave InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3