GF30135798
Alumina
fiber, tex number 250, length 20 m, filament diameter 0.01mm
Sinônimo(s):
AL605725
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
fibers
fabricante/nome comercial
Goodfellow 301-357-98
Comprimento
20 m
Diâmetro
0.01 mm , filament diameter
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)