Documentos Principais
GF30089628
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), film, thickness 0.01 mm, L 5 m
Sinônimo(s):
FP301100
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 11.670,00
R$ 11.670,00
Previsão de entrega em27 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 11.670,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 11.670,00
Previsão de entrega em27 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 300-896-28
Comprimento
5 m
espessura
0.01 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
  1. What is the width of the teflon film ??
    1 answer
    1. The product width is 5000 mm.