Documentos Principais
GF29844872
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
foil, 0.1m coil, 100mm coil width, 0.25mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
NI100260
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.996,00
R$ 2.996,00
Previsão de entrega em30 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.996,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 2.996,00
Previsão de entrega em30 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
annealed
foil (coil)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 298-448-72
C × L × espessura
0.1 m × 100 mm × 0.25 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)