Documentos Principais
GF29316292
Polyimide
(PI), film, thickness 0.075 mm, L 1 m, grade kapton hn
Sinônimo(s):
IM301400
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 7.179,00
R$ 7.179,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 7.179,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 7.179,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 293-162-92
Comprimento
1 m
espessura
0.075 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
  1. Could you please provide me with a coil width of polyimide films (GF29316292-1EA and GF49822959-1EA)?
    1 answer
    1. The coil width for this product is 610mm.