Documentos Principais
GF29279672
Manganin® - resistance alloy
wire, Cu 86%/Mn 12%/Ni 2%, 0.18 mm diameter, length 5 m
Sinônimo(s):
CU065138
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.061,00
R$ 2.061,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.061,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 2.061,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 292-796-72
Comprimento
5 m
diâmetro
0.18 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)