Documentos Principais
GF29255025
Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36
foil, 100 x 100mm, 1.5mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
FE020450
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
foil (annealed)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 292-550-25
tamanho × espessura
100 mm × 100 mm × 1.5 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)