Documentos Principais
GF29233335
Holmium
foil, thickness 0.50 mm, size 50 × 50 mm, tolerance 0.2
Sinônimo(s):
HO000260
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 27.462,00
R$ 27.462,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 27.462,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Ho
Número CAS:
Peso molecular:
164.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141606
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 27.462,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 292-333-35
tamanho
50 × 50 mm
espessura
0.50 mm
densidade
8.8 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ho]
InChI
1S/Ho
chave InChI
KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)