GF29228429
Hafnium
foil, 50x50mm, thickness 0.125mm, annealed, 97%
Sinônimo(s):
Hafnium, HF000210
About This Item
Ensaio
97%
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 292-284-29
resistividade
29.6 μΩ-cm, 0°C
tamanho × espessura
50x50 mm × 0.125 mm
pb
4602 °C (lit.)
pf
2227 °C (lit.)
densidade
13.3 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Hf]
InChI
1S/Hf
chave InChI
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N