Documentos Principais
GF29099784
Polyvinylchloride - Unplasticized
(UPVC), film, thickness 0.2 mm, L 2 m, clear
Sinônimo(s):
CV311200
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.676,00
R$ 2.676,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.676,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 2.676,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 290-997-84
Comprimento
2 m
espessura
0.2 mm
cor
clear
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)