Documentos Principais
GF28901123
Polyetherimide
(PEI), sheet, thickness 6.4 mm, size 150 × 150 mm, clear amber
Sinônimo(s):
EI313060
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.241,00
R$ 3.241,00
Previsão de entrega em12 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.241,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 3.241,00
Previsão de entrega em12 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
sheet
fabricante/nome comercial
Goodfellow 289-011-23
tamanho
150 × 150 mm
espessura
6.4 mm
cor
clear amber
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)