Documentos Principais
GF28838065
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), film, thickness 0.5 mm, L 5 m
Sinônimo(s):
ET301400
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 12.707,00
R$ 12.707,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 12.707,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 12.707,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 288-380-65
Comprimento
5 m
espessura
0.5 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)