Documentos Principais
GF28687539
Silicone Elastomer, Rod, Diameter 2.0Mm, Length 1 M, Color White
silicone elastomer, rod, diam. 2 mm, L 1 m, white
Sinônimo(s):
SI307920
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.870,00
R$ 1.870,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.870,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 1.870,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 286-875-39
Comprimento
1 m
Diâmetro
2 mm
cor
white
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)