Documentos
GF28672342
Vanadium
rod, 2.0 mm diameter, length 100 mm, purity 99.8%
Sinônimo(s):
V 007902
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
V
Número CAS:
Peso molecular:
50.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141749
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
pressão de vapor
8 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99.8%
forma
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 286-723-42
resistividade
24.8-26.0 μΩ-cm, 20°C
Comprimento
100 mm
diâmetro
2.0 mm
pb
3380 °C (lit.)
pf
1890 °C (lit.)
densidade
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[V]
InChI
1S/V
chave InChI
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3