Documentos Principais
GF28480833
Aluminum-magnesium-silicon alloy, Al98Mg1Si1
1000mm tube, 12.7mm outside diameter, 1.22mm wall thickness, 10.26mm inside diameter, hard
Sinônimo(s):
AL087300
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.567,00
R$ 2.567,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.567,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
R$ 2.567,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 284-808-33
C × espessura da parede
1000 mm × 1.22 mm
D.E. × D.I.
12.7 mm × 10.26 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)