GF28440851
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
foil, 0.5m coil, 0.5mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
NI110450
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formulário
annealed
foil (coil)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 284-408-51
tamanho × espessura
0.5 m × 0.5 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)