Documentos Principais
GF27555655
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti90Al6V4
foil, 300 x 300mm, 0.6mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
TI010460
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 8.388,00
R$ 8.388,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 8.388,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 8.388,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
foil (annealed)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 275-556-55
tamanho × espessura
300 mm × 300 mm × 0.6 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)