Documentos Principais
GF27146314
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 15mm disks, 0.025mm thickness, as rolled
Sinônimo(s):
CU070280
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
foil (disks - as rolled)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 271-463-14
tamanho × espessura
15 mm × 0.025 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)