Documentos Principais
GF26808082
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), metallized film, thickness 0.006 mm, L 1 m, coil width 315 mm
Sinônimo(s):
ES301865
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.981,00
R$ 4.981,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.981,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 4.981,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 268-080-82
Comprimento
1 m
largura da espiral
315 mm
espessura
0.006 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)